Stampa…
2-Chloro-1-(1H-indol-3-yl)ethanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3CAI, 3-(Chloroacetyl)-1H-indole
OR49019-5G OR49019-1G OR49019-250MG
APOSOR49019-5GEA 1040 EUR
APOSOR49019-5G APOSOR49019-1G APOSOR49019-250MG
2-Chloro-1-(1H-indol-3-yl)ethanone 95%
2-Chloro-1-(1H-indol-3-yl)ethanone
Formula: C₁₀H₈ClNO
Peso molecolare: 193,63 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00464796
CAS Number: 28755-03-5