α-Bromo-2,5-dichlorotoluene
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
2,5-Dichlorobenzyl bromide, 2-(Bromomethyl)-1,4-dichlorobenzene
OR49015-25G
OR49015-100G
APOSOR49015-25GEA
176
EUR
APOSOR49015-25G
APOSOR49015-100G
α-Bromo-2,5-dichlorotoluene
α-Bromo-2,5-dichlorotoluene
Formula:
C₇H₅BrCl₂ Peso molecolare: 239,93 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00236034 CAS Number: 85482-13-9 |