Stampa…
4-Bromobenzylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR49010-100G OR49010-25G OR49010-5G
APOSOR49010-100GEA 212 EUR
APOSOR49010-100G APOSOR49010-25G APOSOR49010-5G
4-Bromobenzylamine 98%
4-Bromobenzylamine
Formula: C₇H₈BrN
Peso molecolare: 186,05 g/mol
Punto di ebollizione: 110…112 °C/30mmHg
Punto di fusione: 25 °C
Densità: 1,473 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00047931
CAS Number: 3959-07-7
EINECS: 223-559-4
UN: 3259
ADR: 8,II