Stampa…
3,5-Dichlorothiobenzamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR49005-1G OR49005-5G
APOSOR49005-1GEA 161 EUR
APOSOR49005-1G APOSOR49005-5G
3,5-Dichlorothiobenzamide
3,5-Dichlorothiobenzamide
Formula: C₇H₅Cl₂NS
Punto di fusione: 102…106 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04973322
CAS Number: 22179-74-4