Stampa…
4-Morpholinoaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(4-Morpholinyl)aniline
OR4896-100G OR4896-25G OR4896-5G
APOSOR4896-100GEA 115 EUR
APOSOR4896-100G APOSOR4896-25G APOSOR4896-5G
4-Morpholinoaniline 98%
4-Morpholinoaniline
Formula: C₁₀H₁₄N₂O
Peso molecolare: 178,23 g/mol
Punto di fusione: 132…135 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006169
CAS Number: 2524-67-6
EINECS: 219-760-1