Stampa…
N-Benzylidene-tert-butylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (1E)-3,3-dimethyl-1-phenyl-2-azabut-1-ene
OR4894-10G OR4894-25G OR4894-5G
APOSOR4894-10GEA 161 EUR
APOSOR4894-10G APOSOR4894-25G APOSOR4894-5G
N-Benzylidene-tert-butylamine 97%
N-Benzylidene-tert-butylamine
Formula: C₁₁H₁₅N
Peso molecolare: 161,24 g/mol
Punto di ebollizione: 209 °C
Punto di fusione: –30 °C
Densità: 0,906 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 78 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043553
CAS Number: 6852-58-0