Stampa…
Uracile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
OR4885-250G OR4885-100G OR4885-25G
APOSOR4885-250GEA 51 EUR
APOSOR4885-250G APOSOR4885-100G APOSOR4885-25G
Uracile
Uracil
Formula: C₄H₄N₂O₂
Peso molecolare: 112,09 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006016
CAS Number: 66-22-8
EINECS: 200-621-9