Stampa…
6-Chloro-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4874-100MG OR4874-1G OR4874-5G
APOSOR4874-100MGEA 23.2 EUR
APOSOR4874-100MG APOSOR4874-1G APOSOR4874-5G
6-Chloro-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
6-Chloro-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formula: C₉H₇ClN₂O₂
Peso molecolare: 210.62 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00269625
CAS Number: 138642-96-3