Stampa…
3-Nitro-1H-1,2,4-triazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4862-25G OR4862-5G
APOSOR4862-25GEA 31.9 EUR
APOSOR4862-25G APOSOR4862-5G
3-Nitro-1H-1,2,4-triazole
3-Nitro-1H-1,2,4-triazole
Formula: C₂H₂N₄O₂
Punto di fusione: 210 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009749
CAS Number: 24807-55-4