Stampa…
N-Benzoylthiourea 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-Carbamothioylbenzamide, N-(Carbamothioyl)benzamide
OR4861-25G OR4861-100G OR4861-1G
APOSOR4861-25GEA 120 EUR
APOSOR4861-25G APOSOR4861-100G APOSOR4861-1G
N-Benzoylthiourea 98%
N-Benzoylthiourea
Formula: C₈H₈N₂OS
Peso molecolare: 180,23 g/mol
Punto di fusione: 174…176 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041191
CAS Number: 614-23-3