Stampa…
4-Aminopiperidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Piperidin-4-amine
OR4858-25G OR4858-5G
APOSOR4858-25GEA 199 EUR
APOSOR4858-25G APOSOR4858-5G
4-Aminopiperidine 97%
4-Aminopiperidine
Formula: C₅H₁₂N₂
Peso molecolare: 100,16 g/mol
Punto di ebollizione: 65 °C/18mmHg
Densità: 0,945 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 45,6 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02179399
CAS Number: 13035-19-3
UN: 2733
ADR: 3+8,III