Stampa…

7-Ethoxy-4-methylcoumarin 98%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

OR4853-100G OR4853-25G OR4853-5G
APOSOR4853-100GEA 118 EUR
APOSOR4853-100G APOSOR4853-25G APOSOR4853-5G
7-Ethoxy-4-methylcoumarin 98%
7-Ethoxy-4-methylcoumarin
Formula: C₁₂H₁₂O₃
Peso molecolare: 204,23 g/mol
Punto di fusione: 113…116 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016971
CAS Number: 87-05-8
EINECS: 201-721-5

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR