Stampa…
tert-Butyl pyrrolidine-1-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4852-1G OR4852-5G
APOSOR4852-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4852-1G APOSOR4852-5G
tert-Butyl pyrrolidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl pyrrolidine-1-carboxylate
Formula: C₉H₁₇NO₂
Punto di ebollizione: 80 °C/0,2mmHg
Densità: 0,977 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 86 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00216581
CAS Number: 86953-79-9