Stampa…
Methyl carbazate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Methyl hydrazinecarboxylate, Methyl hydrazinocarboxylate
OR4850-100G OR4850-25G
APOSOR4850-100GEA 42.3 EUR
APOSOR4850-100G APOSOR4850-25G
Methyl carbazate
Methyl carbazate
Formula: C₂H₆N₂O₂
Peso molecolare: 90,08 g/mol
Punto di ebollizione: 108 °C/12mmHg
Punto di fusione: 70…73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007594
CAS Number: 6294-89-9
EINECS: 228-560-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III