Stampa…

1,2-Epoxycyclopentane

Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo

Synonyms: Cyclopentene oxide

OR4849-25G OR4849-5G
APOSOR4849-25GEA 248 EUR
APOSOR4849-25G APOSOR4849-5G
1,2-Epoxycyclopentane
1,2-Epoxycyclopentane
Formula: C₅H₈O
Peso molecolare: 84,12 g/mol
Punto di ebollizione: 101…102 °C
Densità: 0,965 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 10 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005161
CAS Number: 285-67-6
EINECS: 206-005-6
UN: 1993
ADR: 3,II

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR