Stampa…
Thiophene-2-carboxylic hydrazide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Thiophenecarboxylic hydrazide, 2-Thiophenecarboxylic acid hydrazide, Thiophene-2-carbohydrazide
OR4847-1G OR4847-25G
APOSOR4847-1GEA 14.7 EUR
APOSOR4847-1G APOSOR4847-25G
Thiophene-2-carboxylic hydrazide 98%
Thiophene-2-carboxylic hydrazide
Formula: C₅H₆N₂OS
Peso molecolare: 142,18 g/mol
Punto di fusione: 136…139 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005435
CAS Number: 2361-27-5