Stampa…
(2-Methoxyethoxy)methyl chloride, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Chloromethoxy-2-methoxyethane, 1-Chloro-2,5-dioxahexane, MEM chloride
OR4841-100G OR4841-25G OR4841-500G
APOSOR4841-100GEA 132 EUR
APOSOR4841-100G APOSOR4841-25G APOSOR4841-500G
(2-Methoxyethoxy)methyl chloride, grado tecnico
(2-Methoxyethoxy)methyl chloride
Formula: ClCH₂OCH₂CH₂OCH₃
Peso molecolare: 124,57 g/mol
Punto di ebollizione: 50…52 °C/13mmHg
Densità: 1,091 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 54 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000888
CAS Number: 3970-21-6
EINECS: 223-589-8
UN: 2929
ADR: 6.1+3,II