Stampa…
2-Hydroxyisobutyric acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Hydroxy-2-methylpropionic acid, α-Hydroxyisobutyric acid, 2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid
OR4840-100G OR4840-25G OR4840-500G OR4840-1KG
APOSOR4840-100GEA 27.7 EUR
APOSOR4840-100G APOSOR4840-25G APOSOR4840-500G APOSOR4840-1KG
2-Hydroxyisobutyric acid
2-Hydroxyisobutyric acid
Formula: C₄H₈O₃
Punto di ebollizione: 84 °C/1,5mmHg
Punto di fusione: 76…80 °C
Densità: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004459
CAS Number: 594-61-6