Stampa…
4-Nitrophthalimide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Nitroisoindoline-1,3-dione
OR4839-100G OR4839-25G OR4839-5G
APOSOR4839-100GEA 306 EUR
APOSOR4839-100G APOSOR4839-25G APOSOR4839-5G
4-Nitrophthalimide 98%
4-Nitrophthalimide
Formula: C₈H₄N₂O₄
Peso molecolare: 192,13 g/mol
Punto di fusione: 203…205 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005884
CAS Number: 89-40-7