Stampa…
2',4',6'-Trihydroxyacetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Phloroacetophenone, THAP, 2-Acetylphloroglucinol
OR4838-25G OR4838-5G
APOSOR4838-25GEA 43.5 EUR
APOSOR4838-25G APOSOR4838-5G
2',4',6'-Trihydroxyacetophenone 98%
2',4',6'-Trihydroxyacetophenone
Formula: C₈H₈O₄
Peso molecolare: 168.15 g/mol
Punto di fusione: 219…221 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149091
CAS Number: 480-66-0