Stampa…
3-Aminothiophene-2-carboxamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4837-1G OR4837-250MG
APOSOR4837-1GEA 75.7 EUR
APOSOR4837-1G APOSOR4837-250MG
3-Aminothiophene-2-carboxamide 98%
3-Aminothiophene-2-carboxamide
Formula: C₅H₆N₂OS
Peso molecolare: 142,18 g/mol
Punto di fusione: 120…122 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052593
CAS Number: 147123-47-5