2-Chloropyridine-6-carbonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
6-Chloropicolinonitrile, 6-Chloropyridine-2-carbonitrile, 2-Chloro-6-cyanopyridine
OR4835-1G
OR4835-5G
OR4835-10G
APOSOR4835-1GEA
14.7
EUR
APOSOR4835-1G
APOSOR4835-5G
APOSOR4835-10G
2-Chloropyridine-6-carbonitrile 98%
2-Chloropyridine-6-carbonitrile
Formula:
C₆H₃ClN₂ Peso molecolare: 138,56 g/mol Punto di fusione: 85…89 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00274527 CAS Number: 33252-29-8 EINECS: 251-429-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |