Stampa…
5-(2-Chlorophenyl)oxazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4832-1G OR4832-250MG
APOSOR4832-1GEA 139 EUR
APOSOR4832-1G APOSOR4832-250MG
5-(2-Chlorophenyl)oxazole 95%
5-(2-Chlorophenyl)oxazole
Formula: C₉H₆ClNO
Punto di fusione: 33…35 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00084973
CAS Number: 89808-74-2