Stampa…

3-Methoxybenzonitrile 99%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

OR4831-100G OR4831-25G
APOSOR4831-100GEA 72.7 EUR
APOSOR4831-100G APOSOR4831-25G
3-Methoxybenzonitrile 99%
3-Methoxybenzonitrile
Formula: C₈H₇NO
Peso molecolare: 133,15 g/mol
Punto di ebollizione: 110…112 °C/12mmHg
Punto di fusione: 22…24 °C
Densità: 1,089 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 105 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001801
CAS Number: 1527-89-5
EINECS: 216-201-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR