Stampa…
3,4-Dihydroquinolin-2(1H)-one 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4829-25G OR4829-5G
APOSOR4829-25GEA 64 EUR
APOSOR4829-25G APOSOR4829-5G
3,4-Dihydroquinolin-2(1H)-one 97%
3,4-Dihydroquinolin-2(1H)-one
Formula: C9H9NO
Peso molecolare: 147,18 g/mol
Punto di fusione: 165…167 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016722
CAS Number: 553-03-7