Stampa…
1,2-Diaminocyclohexane
Fornitore: Apollo Scientific
OR48276-1KG OR48276-250G
APOSOR48276-1KGEA 128 EUR
APOSOR48276-1KG APOSOR48276-250G
1,2-Diaminocyclohexane
1,2-Diaminocyclohexane
Formula: C₆H₁₄N₂
Punto di ebollizione: 188…192 °C
Punto di fusione: 42036 °C
Flash Pt: 75 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001491
CAS Number: 694-83-7
UN: 2735
ADR: 8,III