Stampa…
Methyl-4-ethynylbenzoate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR48275-1G OR48275-25G OR48275-5G
APOSOR48275-1GEA 31.9 EUR
APOSOR48275-1G APOSOR48275-25G APOSOR48275-5G
Methyl-4-ethynylbenzoate 96%
Methyl-4-ethynylbenzoate
Formula: C₁₀H₈O₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00168820
CAS Number: 3034-86-4