Stampa…
4-(Prop-2-yn-1-yl)morpholine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR48271-1G OR48271-25G OR48271-5G
APOSOR48271-1GEA 21.9 EUR
APOSOR48271-1G APOSOR48271-25G APOSOR48271-5G
4-(Prop-2-yn-1-yl)morpholine 98%
4-(Prop-2-yn-1-yl)morpholine
Formula: C₇H₁₁NO
Punto di ebollizione: 186 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00510919
CAS Number: 5799-76-8
UN: 1993
ADR: 3,III