Stampa…
2-(Trimethylsilyl)ethanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4827-100G OR4827-25G OR4827-5G
APOSOR4827-100GEA 144 EUR
APOSOR4827-100G APOSOR4827-25G APOSOR4827-5G
2-(Trimethylsilyl)ethanol
2-(Trimethylsilyl)ethanol
Formula: HOH₂CCH₂Si(CH₃)₃
Punto di ebollizione: 71…73 °C
Densità: 0,825 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 56 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002825
CAS Number: 2916-68-9
EINECS: 220-844-5
UN: 1987
ADR: 3,III