Stampa…
2-Amino-N-(2-chloro-6-methylphenyl)thiazole-5-carboxamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR48268-25G OR48268-5G OR48268-100G
APOSOR48268-25GEA 350 EUR
APOSOR48268-25G APOSOR48268-5G APOSOR48268-100G
2-Amino-N-(2-chloro-6-methylphenyl)thiazole-5-carboxamide 98%
2-Amino-N-(2-chloro-6-methylphenyl)thiazole-5-carboxamide
Formula: C₁₁H₁₀ClN₃OS
Peso molecolare: 267,73 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD10000630
CAS Number: 302964-24-5