(S)-(-)-4-Bromo-α-methylbenzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(S)-1-(4-Bromophenyl)ethanol
OR48261-10G
OR48261-1G
OR48261-5G
APOSOR48261-10GEA
345
EUR
APOSOR48261-10G
APOSOR48261-1G
APOSOR48261-5G
(S)-(-)-4-Bromo-α-methylbenzyl alcohol 98%
(S)-(-)-4-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
Formula:
C₈H₉BrO Peso molecolare: 201,06 g/mol Densità: 1,322 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06201860 CAS Number: 100760-04-1 |