Stampa…
4-Bromo-2-chlorobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR48257-100G OR48257-25G OR48257-10G
APOSOR48257-100GEA 132 EUR
APOSOR48257-100G APOSOR48257-25G APOSOR48257-10G
4-Bromo-2-chlorobenzonitrile
4-Bromo-2-chlorobenzonitrile
Formula: C₇H₃BrClN
Peso molecolare: 216,46 g/mol
Punto di fusione: 67…72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040883
CAS Number: 154607-01-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III