Stampa…
4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR48251-1G OR48251-250MG
APOSOR48251-1GEA 0 EUR
APOSOR48251-1G APOSOR48251-250MG
4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid
4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid
Formula: C₈H₉BO₄
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03425919
CAS Number: 90111-58-3