Stampa…
5-Nitroindole-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid
OR48250-1G OR48250-5G OR48250-250MG
APOSOR48250-1GEA 32.1 EUR
APOSOR48250-1G APOSOR48250-5G APOSOR48250-250MG
5-Nitroindole-2-carboxylic acid
5-Nitroindole-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₆N₂O₄
Peso molecolare: 206,157 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236372
CAS Number: 16730-20-4