Stampa…
2-Amino-6-chloropyridine-4-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-6-chloroisonicotinic acid
OR48249-1G OR48249-250MG OR48249-5G
APOSOR48249-1GEA 285 EUR
APOSOR48249-1G APOSOR48249-250MG APOSOR48249-5G
2-Amino-6-chloropyridine-4-carboxylic acid
2-Amino-6-chloropyridine-4-carboxylic acid
Formula: C₆H₅ClN₂O₂
Peso molecolare: 172,57 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11036352
CAS Number: 6313-55-9