Stampa…
Pyridazine-3-carbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR48248-1G OR48248-100MG
APOSOR48248-1GEA 58 EUR
APOSOR48248-1G APOSOR48248-100MG
Pyridazine-3-carbonitrile 95%
Pyridazine-3-carbonitrile
Formula: C₅H₃N₃
Punto di fusione: 43…45 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09881239
CAS Number: 53896-49-4