1,1-Dimethylurea
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₃H₈N₂O Punto di fusione: 178…183 °C Densità: 1,255 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007959 CAS Number: 598-94-7 |