Stampa…
Piperidine-2,4-dione 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,4-Piperidinedione, 2,4-Dioxopiperidine
OR48245-1G OR48245-5G OR48245-25G
APOSOR48245-1GEA 29.2 EUR
APOSOR48245-1G APOSOR48245-5G APOSOR48245-25G
Piperidine-2,4-dione 97%
Piperidine-2,4-dione
Formula: C₅H₇NO₂
Peso molecolare: 113,1146 g/mol
Punto di fusione: 98…103 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08704814
CAS Number: 50607-30-2
UN: 3335
ADR: 9,III