Stampa…
4-Chloro-3-nitrophenylacetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR4823-1G OR4823-5G OR4823-25G
APOSOR4823-1GEA 36.4 EUR
APOSOR4823-1G APOSOR4823-5G APOSOR4823-25G
4-Chloro-3-nitrophenylacetic acid
4-Chloro-3-nitrophenylacetic acid
Formula: C₈H₆ClNO₄
Punto di fusione: 105…106 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016990
CAS Number: 37777-68-7