Stampa…
2'-Bromo-4',5'-(ethylenedioxy)acetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(7-Bromo-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-yl)ethanone
OR4822-1G OR4822-250MG OR4822-5G
APOSOR4822-1GEA 205 EUR
APOSOR4822-1G APOSOR4822-250MG APOSOR4822-5G
2'-Bromo-4',5'-(ethylenedioxy)acetophenone 98%
2'-Bromo-4',5'-(ethylenedioxy)acetophenone
Formula: C₁₀H₉BrO₃
Peso molecolare: 257,0807 g/mol
Punto di fusione: 85…87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00168681
CAS Number: 59820-90-5