Stampa…
2-(3-Aminophenyl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Aminophenylacetic acid
OR4815-10G OR4815-1G OR4815-25G OR4815-5G
APOSOR4815-10GEA 152 EUR
APOSOR4815-10G APOSOR4815-1G APOSOR4815-25G APOSOR4815-5G
2-(3-Aminophenyl)acetic acid
2-(3-Aminophenyl)acetic acid
Formula: C₈H₉NO₂
Peso molecolare: 151,1626 g/mol
Punto di fusione: 147…150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075058
CAS Number: 14338-36-4