Stampa…
3-Methoxybenzyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-(Chloromethyl)-3-methoxybenzene, 3-(Chloromethyl)anisole
OR4813-100G OR4813-25G OR4813-5G OR4813-250G
APOSOR4813-100GEA 82.9 EUR
APOSOR4813-100G APOSOR4813-25G APOSOR4813-5G APOSOR4813-250G
3-Methoxybenzyl chloride 98%
3-Methoxybenzyl chloride
Formula: C₈H₉ClO
Peso molecolare: 156,61 g/mol
Punto di ebollizione: 122…124 °C/13mmHg
Densità: 1,078 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 101 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000907
CAS Number: 824-98-6
EINECS: 212-541-1
UN: 3265
ADR: 8,II