Methyl-3-aminopyrazine-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR4812-100G
OR4812-25G
OR4812-5G
APOSOR4812-100GEA
104
EUR
APOSOR4812-100G
APOSOR4812-25G
APOSOR4812-5G
Methyl-3-aminopyrazine-2-carboxylate
Methyl-3-aminopyrazine-2-carboxylate
Formula:
C₆H₇N₃O₂ Punto di fusione: 166…172 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010097 CAS Number: 16298-03-6 EINECS: 240-387-5 |