Stampa…
1-Methyl-5-nitro-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazol-2-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Methyl-5-nitro-1,3-dihydro-2H-benzo[d]imidazol-2-one
OR48116-1G OR48116-250MG
APOSOR48116-1GEA 261 EUR
APOSOR48116-1G APOSOR48116-250MG
1-Methyl-5-nitro-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazol-2-one
1-Methyl-5-nitro-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazol-2-one
Formula: C₈H₇N₃O₃
Peso molecolare: 193,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18157683
CAS Number: 66108-85-8