7-Isoquinolinecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₇NO₂ Punto di fusione: 295…297 °C Densità: 0,934 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD10699235 CAS Number: 221050-96-0 |