Stampa…
4-Phenyl-1-butyne
Fornitore: Apollo Scientific
OR48109-25G OR48109-5G
APOSOR48109-25GEA 511 EUR
APOSOR48109-25G APOSOR48109-5G
4-Phenyl-1-butyne
4-Phenyl-1-butyne
Formula: C₁₀H₁₀
Peso molecolare: 130,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041667
CAS Number: 16520-62-0