Stampa…
5-Bromo-N,3-dimethyl-2-pyridinamine 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR48105-1G OR48105-250MG OR48105-5G
APOSOR48105-1GEA 253 EUR
APOSOR48105-1G APOSOR48105-250MG APOSOR48105-5G
5-Bromo-N,3-dimethyl-2-pyridinamine 99%
5-Bromo-N,3-dimethyl-2-pyridinamine
Formula: C₇H₉BrN₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD10000482
CAS Number: 245765-66-6