Stampa…
Tetrahydropyran-4-ylmethyl methanesulphonate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Oxan-4-ylmethyl methanesulphonate
OR48102-1G OR48102-250MG OR48102-5G
APOSOR48102-1GEA 125 EUR
APOSOR48102-1G APOSOR48102-250MG APOSOR48102-5G
Tetrahydropyran-4-ylmethyl methanesulphonate
Tetrahydropyran-4-ylmethyl methanesulphonate
Formula: C₇H₁₄O₄S
Peso molecolare: 194,25 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18785628
CAS Number: 132291-95-3