Stampa…
6-Isoquinolinecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Isoquinolinecarboxylic Acid
OR48100-1G OR48100-250MG OR48100-5G
APOSOR48100-1GEA 108 EUR
APOSOR48100-1G APOSOR48100-250MG APOSOR48100-5G
6-Isoquinolinecarboxylic acid
6-Isoquinolinecarboxylic acid
Formula: C₁₀H₇NO₂
Peso molecolare: 173,1681 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09910323
CAS Number: 106778-43-2