Stampa…
8-Isoquinolinecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Isoquinoline-8-carboxylic acid
OR48090-1G OR48090-250MG
APOSOR48090-1GEA 81.5 EUR
APOSOR48090-1G APOSOR48090-250MG
8-Isoquinolinecarboxylic acid
8-Isoquinolinecarboxylic acid
Formula: C₁₀H₇NO₂
Peso molecolare: 173,1681 g/mol
Punto di fusione: 263…267 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06738935
CAS Number: 61563-43-7